주요 문서
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
동의어(들):
NI516010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
제품 GF63811795은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 638-117-95
중량
50 g
색상
black
최대 입자 크기
45 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)