주요 문서
GF63432930
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
동의어(들):
PT020260
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,834,489
₩2,834,489
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,834,489
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩2,834,489
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (temper - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 634-329-30
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)