주요 문서
GF62843070
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 300 x 300mm, 0.1mm thickness, annealed
동의어(들):
NI020205
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩745,010
5 EA
₩2,830,937
₩745,010
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩745,010
5 EA
₩2,830,937
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩745,010
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 628-430-70
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)