문서
GF62713560
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
동의어(들):
ET303060
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 627-135-60
크기
300 × 300 mm
두께
1.2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable