주요 문서
GF61026038
Gold
foil, thickness 0.02 mm, purity 99.9%, size 25 × 25 mm
동의어(들):
AU000190
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
CAS Number:
Molecular Weight:
196.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
GF61026038 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.9%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 610-260-38
저항도
2.05 μΩ-cm, 0°C
크기
25 × 25 mm
두께
0.02 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)