주요 문서
GF60805447
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
동의어(들):
MN010200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
설명
not light tested (nlt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 608-054-47
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)