주요 문서
GF60586498
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 3.0mm thickness, annealed
동의어(들):
FE240380
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩966,889
₩966,889
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩966,889
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩966,889
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 605-864-98
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)