주요 문서
GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
동의어(들):
CO820250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
제품 GF60335995은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 603-359-95
길이
1 m
코일 너비
50 mm
두께
0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)