주요 문서
GF59620349
Tungsten-titanium alloy, W95Ti5
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
동의어(들):
W 086010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩699,741
₩699,741
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩699,741
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩699,741
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 596-203-49
중량
20 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)