주요 문서
GF59404765
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 200 m, number of filaments black
동의어(들):
AC325717
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
fibers
제조업체/상표
Goodfellow 594-047-65
길이
200 m
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)