주요 문서
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
동의어(들):
CD006020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cd
CAS Number:
Molecular Weight:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF58541272은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 585-412-72
저항도
7.27 μΩ-cm, 22°C
중량
100 g
최대 입자 크기
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Kidney,Lungs,Bone
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)