Key Documents
GF58055766
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.0013 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
동의어(들):
ES361010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 580-557-66
크기
300 × 300 mm
두께
0.0013 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)