문서
GF57916547
Gold
mesh, nominal aperture 0.064 mm, size 50 × 50 mm, thickness 0.004 mm
동의어(들):
AU008730
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
CAS Number:
Molecular Weight:
196.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 579-165-47
저항도
2.05 μΩ-cm, 0°C
공칭 개구
0.064 mm
크기
50 × 50 mm
두께
0.004 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable