주요 문서
GF57609883
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.3mm thickness, annealed
동의어(들):
FA140300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩794,238
₩794,238
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩794,238
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩794,238
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 576-098-83
크기 × 두께
2 m × 0.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)