주요 문서
GF56843725
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 33 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
동의어(들):
FE010220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,428,207
₩1,428,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,428,207
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩1,428,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
light tight (lt)
양식
foil (as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 568-437-25
크기 × 두께
33 mm × 50 mm × 0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)