주요 문서
GF56751284
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, clear
동의어(들):
CT301350
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩541,807
5 EA
₩1,824,666
₩541,807
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩541,807
5 EA
₩1,824,666
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩541,807
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 567-512-84
크기
600 × 600 mm
두께
0.5 mm
색상
clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)