주요 문서
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
동의어(들):
FE020268
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
GF55528207 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 555-282-07
크기
200 × 200 mm
두께
0.18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)