주요 문서
GF55257554
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, hard, light tight (lt)
동의어(들):
FE240220
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩371,490
5 EA
₩1,411,764
10 EA
₩2,600,633
₩371,490
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩371,490
5 EA
₩1,411,764
10 EA
₩2,600,633
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩371,490
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
설명
light tight (lt)
양식
foil (hard
hard)
제조업체/상표
Goodfellow 552-575-54
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)