주요 문서
GF53603018
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, hard
동의어(들):
FE200270
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,364,871
₩1,364,871
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,364,871
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩1,364,871
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (coil - hard)
제조업체/상표
Goodfellow 536-030-18
크기 × 두께
5 m × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)