주요 문서
GF53559861
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 20m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU065805
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩671,017
₩671,017
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩671,017
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩671,017
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 535-598-61
길이
20 m
컨덕터 직경
0.030 mm
단열제 두께
0.004 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)