주요 문서
GF50895276
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU065822
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩992,061
₩992,061
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩992,061
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩992,061
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 508-952-76
길이
50 m
컨덕터 직경
0.15 mm
단열제 두께
0.015 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)