주요 문서
GF50759163
Platinum
wire, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, purity 99.99%
동의어(들):
PT005143
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
195.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF50759163은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 507-591-63
저항도
10.6 μΩ-cm, 20°C
길이
0.1 m
직경
0.38 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)