주요 문서
GF48558998
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
동의어(들):
FP341440
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
GF48558998 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 485-589-98
크기
300 × 300 mm
두께
1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)