주요 문서
GF47837065
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
동의어(들):
B 006012
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
B
CAS Number:
Molecular Weight:
10.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF47837065은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 478-370-65
저항도
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
중량
20 g
최대 입자 크기
45 μm
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mohamed Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Metallic glasses, with their short-range order structure, exhibit unique characteristics that do not exist in the corresponding crystalline alloys with the same compositions. These unusual properties are attributed to the absence of translational periodicity, grain boundaries, and compositional homogeneity. Cobalt