문서
GF46033185
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.012 mm, size 180 × 180 mm, condition biaxially oriented
동의어(들):
ES361015
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 460-331-85
크기
180 × 180 mm
두께
0.012 mm
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable