주요 문서
GF44935612
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 50 m, wall thickness 0.3 mm
동의어(들):
FP307012
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩870,261
₩870,261
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩870,261
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩870,261
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 449-356-12
길이
50 m
벽 두께
0.3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)