주요 문서
GF44549400
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
동의어(들):
FE270300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
GF44549400 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 445-494-00
크기
150 × 150 mm
두께
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)