주요 문서
GF44257248
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 300 x 300mm, 3.2mm thickness, hard
동의어(들):
CU053150
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,835,222
₩1,835,222
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,835,222
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,835,222
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 442-572-48
크기 × 두께
300x300 mm × 3.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)