주요 문서
GF43305498
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
동의어(들):
B 607915
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
GF43305498 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 433-054-98
길이
100 mm
직경
9.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)