주요 문서
GF43195147
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 22.5 mm, size 150 × 150 mm, natural
동의어(들):
ME313435
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 431-951-47
크기
150 × 150 mm
두께
22.5 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)