주요 문서
GF43004854
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.0045 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
동의어(들):
FV301050
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩544,954
5 EA
₩2,202,956
₩544,954
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩544,954
5 EA
₩2,202,956
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩544,954
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 430-048-54
크기
150 × 150 mm
두께
0.0045 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)