주요 문서
GF42958008
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
동의어(들):
NI030271
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
annealed
foil (disks)
제조업체/상표
Goodfellow 429-580-08
크기 × 두께
50 mm × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)