문서
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
동의어(들):
Y 603030
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 428-265-41
직경
10 mm
10 mm
두께
3.0 mm