주요 문서
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
동의어(들):
NJ270600
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩715,068
₩715,068
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩715,068
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩715,068
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 422-029-21
크기 × 두께
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)