주요 문서
GF41979358
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, annealed
동의어(들):
NI170275
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,767,927
₩1,767,927
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,767,927
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,767,927
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 419-793-58
크기 × 두께
1 m × 0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)