주요 문서
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
동의어(들):
CW050225
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 413-744-25
길이
50 m
코일 너비
0.2 mm
두께
0.025 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)