문서
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
동의어(들):
SN076010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 410-234-48
중량
500 g
최대 입자 크기
75 μm