주요 문서
GF40989651
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.225 mm, size 200 × 200 mm, black
동의어(들):
SU321225
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
GF40989651 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 409-896-51
크기
200 × 200 mm
두께
0.225 mm
색상
black
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)