주요 문서
GF40542195
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
동의어(들):
ET313010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩347,942
5 EA
₩1,408,719
10 EA
₩2,572,518
₩347,942
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩347,942
5 EA
₩1,408,719
10 EA
₩2,572,518
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩347,942
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 405-421-95
크기
150 × 150 mm
두께
1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. GF40542195の購入を検討しておりますが,透明性を教えてください.
    1 답변
    1. This is a product of Goodfellow. The material is not tested for transparancy or transmittance. However the manufacturer suggests the publication below may helpful.
      [Bhuyar, Prakash, et al. "Effect of ultraviolet light on the degradation of low-density and high-density polyethylene characterized by the weight loss and FTIR." Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 1.2 (2019): 26-31.]
      The image below was provided in the above cited paper.