주요 문서
GF40502179
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
동의어(들):
AM396310
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩669,190
₩669,190
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩669,190
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩669,190
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 405-021-79
중량
1000 g
색상
black
공칭 과립 크기
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)