주요 문서
GF40302762
Hafnium
foil, 25mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 97%
동의어(들):
Hafnium, HF000200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Hf
CAS Number:
Molecular Weight:
178.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 403-027-62
저항도
29.6 μΩ-cm, 0°C
직경 × 두께
25 mm × 0.025 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)