GF40269270
동의어(들):
CU086011
1 of 10
Sigma-Aldrich
391352
Lead
324930
Zinc
12310
Iron
265365
Cadmium
463728
Manganese
229865
Selenium
203122
Copper
366994
Titanium
266299
Chromium
267961
Arsenic
powder
Goodfellow 402-692-70
100 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.