주요 문서
GF40268279
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
동의어(들):
NI057050
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,402,426
₩1,402,426
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,402,426
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,402,426
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 402-682-79
길이
1000 mm
O.D. × I.D. × 두께
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)