주요 문서
GF39537041
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
2m wire, 0.5mm diameter, annealed
동의어(들):
FE065150
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩275,674
₩275,674
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩275,674
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩275,674
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 395-370-41
길이 × 직경
2 m × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)