주요 문서
GF39303873
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.125mm diameter, as drawn
동의어(들):
NI115110
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩513,996
₩513,996
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩513,996
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
₩513,996
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 393-038-73
길이 × 직경
500 m × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)