주요 문서
GF39051985
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 50 x 50mm, 3.0mm thickness
동의어(들):
IN023300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩441,728
₩441,728
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩441,728
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩441,728
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 390-519-85
크기 × 두께
50x50 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)