주요 문서
GF38369920
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, clear clear
동의어(들):
ST311125
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩330,078
₩330,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩330,078
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩330,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 383-699-20
길이
0.5 m
두께
0.125 mm
색상
clear clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)