문서
GF38014893
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
동의어(들):
AL606300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
granular
제조업체/상표
Goodfellow 380-148-93
중량
20 g
공칭 과립 크기
2 mm