주요 문서
GF37568379
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 2.4mm, L 2 m, wall thickness 0.8 mm
동의어(들):
FP307024
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 375-683-79
길이
2 m
벽 두께
0.8 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)