주요 문서
GF37472856
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, clear
동의어(들):
CV311200
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩556,423
₩556,423
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩556,423
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩556,423
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 374-728-56
길이
5 m
두께
0.2 mm
색상
clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)